Butil vinil éter 98%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: n-Butyl vinyl ether

OR936968-25G OR936968-5G
APOSOR936968-25GEA 87 EUR
APOSOR936968-25G APOSOR936968-5G
Butil vinil éter 98%
Butil vinil éter
Formula: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Pto. Ebullición: 94 °C
Pto. de fusión: –92 °C
Densidad: 0,774 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009454
Núm. CAS: 111-34-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR