Ácido 3-(3,4-dimetilfenil)propionico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(3,4-Dimethylphenyl)propanoic acid
OR936979-5G
APOSOR936979-5GEA 142 EUR
APOSOR936979-5G
Ácido 3-(3,4-dimetilfenil)propionico 95%
Ácido 3-(3,4-dimetilfenil)propionico
Formula: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425686
Núm. CAS: 25173-76-6