4,6,8-Trimetilquinolina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937011-1G OR937011-250MG
APOSOR937011-1GEA 266 EUR
APOSOR937011-1G APOSOR937011-250MG
4,6,8-Trimetilquinolina 95%
4,6,8-Trimetilquinolina
Formula: C₁₂H₁₃N
MW: 171,238 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191505
Núm. CAS: 88565-88-2