2,6-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937014-10G OR937014-1G OR937014-5G
APOSOR937014-10GEA 828 EUR
APOSOR937014-10G APOSOR937014-1G APOSOR937014-5G
2,6-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 95%
2,6-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01321089
Núm. CAS: 6937-96-8