Allyl phenyl carbonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Allyl Phenyl Carbonate, ['Carbonic acid Allyl Phenyl Ester']
OR937027-25G
APOSOR937027-25GEA 200 EUR
APOSOR937027-25G
Allyl phenyl carbonate 95%
Allyl phenyl carbonate
Formula: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,1846 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784342
Núm. CAS: 16308-68-2