tert-Butyl methyl iminodicarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Iminodicarboxylic Acid tert-Butyl Methyl Ester, Methyl 2-methyl-2-propanyl imidodicarbonate
OR937029-1G OR937029-250MG OR937029-5G
APOSOR937029-1GEA 200 EUR
APOSOR937029-1G APOSOR937029-250MG APOSOR937029-5G
tert-Butyl methyl iminodicarboxylate 95%
tert-Butyl methyl iminodicarboxylate
Formula: C₇H₁₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01321176
Núm. CAS: 66389-76-2