(±)-2,3-Dicloropropionato de metilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2,3-dichloropropanoate
OR937030-100G OR937030-25G
APOSOR937030-100GEA 248 EUR
APOSOR937030-100G APOSOR937030-25G
(±)-2,3-Dicloropropionato de metilo 95%
(±)-2,3-Dicloropropionato de metilo
Formula: C₄H₆Cl₂O₂
MW: 157 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000944
Núm. CAS: 3674-09-7