3-Methoxybiphenyl 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937041-10G OR937041-1G OR937041-5G
APOSOR937041-10GEA 812 EUR
APOSOR937041-10G APOSOR937041-1G APOSOR937041-5G
3-Methoxybiphenyl 95%
3-Methoxybiphenyl
Formula: C₁₃H₁₂O
MW: 184,24 g/mol
Pto. Ebullición: 140 °C/5,25mmHg
Densidad: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00027514
Núm. CAS: 2113-56-6