3-Methylthiophene-2-carboxamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937055-1G OR937055-5G
APOSOR937055-1GEA 125 EUR
APOSOR937055-1G APOSOR937055-5G
3-Methylthiophene-2-carboxamide 98%
3-Methylthiophene-2-carboxamide
Formula: C₆H₇NOS
MW: 141,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01208055
Núm. CAS: 76655-99-7