3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(4-Methoxyphenyl)propanoyl chloride
OR937079-1G OR937079-5G
APOSOR937079-1GEA 60.9 EUR
APOSOR937079-1G APOSOR937079-5G
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride 95%
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride
Formula: C₁₀H₁₁ClO₂
MW: 198,65 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02258671
Núm. CAS: 15893-42-2