4-Acetyl-N-methylaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(4-(Methylamino)phenyl)ethanone, 4'-(Methylamino)acetophenone
OR937089-5G
APOSOR937089-5GEA 178 EUR
APOSOR937089-5G
4-Acetyl-N-methylaniline 95%
4-Acetyl-N-methylaniline
Formula: C₉H₁₁NO
MW: 149,193 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261160
Núm. CAS: 17687-47-7