2-Metoxitiofeno 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937091-25G
APOSOR937091-25GEA 72.5 EUR
APOSOR937091-25G
2-Metoxitiofeno 95%
2-Metoxitiofeno
Formula: C₅H₆OS
MW: 114,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014526
Núm. CAS: 16839-97-7