Ácido 2,2-dimetilbutírico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937096-100G OR937096-500G
APOSOR937096-100GEA 29 EUR
APOSOR937096-100G APOSOR937096-500G
Ácido 2,2-dimetilbutírico 98%
Ácido 2,2-dimetilbutírico
Formula: C₆H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004200
Núm. CAS: 595-37-9