4-Iodobenzylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9371-1G OR9371-5G
APOSOR9371-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9371-1G APOSOR9371-5G
4-Iodobenzylamine hydrochloride
4-Iodobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₉ClIN
Pto. de fusión: 275…280 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039324
Núm. CAS: 59528-27-7