4-Etoxibenzoato de metilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Ethoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-ethoxybenzoate
OR937109-100G OR937109-25G
APOSOR937109-100GEA 340 EUR
APOSOR937109-100G APOSOR937109-25G
4-Etoxibenzoato de metilo 95%
4-Etoxibenzoato de metilo
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017264
Núm. CAS: 23676-08-6