1-sec-Butil-2-nitrobenceno 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR937123-10G OR937123-1G OR937123-5G
APOSOR937123-10GEA 877 EUR
APOSOR937123-10G APOSOR937123-1G APOSOR937123-5G
1-sec-Butil-2-nitrobenceno 95%
1-sec-Butil-2-nitrobenceno
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179.22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 19370-34-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR