(R)-(+)-1-(2-Naftil)etilamina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-(+)-2-(1-Aminoetil)naftaleno
OR937174-5G
APOSOR937174-5GEA 65.4 EUR
APOSOR937174-5G
(R)-(+)-1-(2-Naftil)etilamina 95%
(R)-(+)-1-(2-Naftil)etilamina
Formula: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085367
Núm. CAS: 3906-16-9