1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,4-Bis(alpha-hydroxyisopropyl)benzene, alpha,alpha'-Dihydroxy-1,4-diisopropylbenzene, 2,2'-(p-Phenylene)di-2-propanol, 2,2'-(1,4-Phenylene)bis(propan-2-ol), alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-1,4-benzenedimethanol
OR937183-25G OR937183-5G
APOSOR937183-25GEA 229 EUR
APOSOR937183-25G APOSOR937183-5G
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene 95%
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
Formula: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009827
Núm. CAS: 2948-46-1