N-Vinyl-ε-caprolactam 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937197-100G OR937197-500G
APOSOR937197-100GEA 0 EUR
APOSOR937197-100G APOSOR937197-500G
N-Vinyl-ε-caprolactam 95%
N-Vinyl-epsilon-caprolactam
Formula: C₈H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00080693
Núm. CAS: 2235-00-9