(1-Cloro-1-metiletil)benceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9372-10G OR9372-25G OR9372-5G
APOSOR9372-10GEA 248 EUR
APOSOR9372-10G APOSOR9372-25G APOSOR9372-5G
(1-Cloro-1-metiletil)benceno 97%
(1-Cloro-1-metiletil)benceno
Formula: H₃CCCl(C₆H₅)CH₃
Pto. Ebullición: 48…50 °C/0,5mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00040715
Núm. CAS: 934-53-2
EINECS: 213-284-8
UN: 3265
ADR: 8,III