1,2-Heptanediol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937209-10G OR937209-1G OR937209-5G
APOSOR937209-10GEA 683 EUR
APOSOR937209-10G APOSOR937209-1G APOSOR937209-5G
1,2-Heptanediol 95%
1,2-Heptanediol
Formula: C₇H₁₆O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861287
Núm. CAS: 3710-31-4