2,5-Dimethoxy-1,4-benzoquinone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937216-1G OR937216-5G
APOSOR937216-1GEA 29 EUR
APOSOR937216-1G APOSOR937216-5G
2,5-Dimethoxy-1,4-benzoquinone 95%
2,5-Dimethoxy-1,4-benzoquinone
Formula: C₈H₈O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00189386
Núm. CAS: 3117-03-1