(±)-1-Octen-3-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (±)-Oct-1-en-3-ol
OR937218-500G
APOSOR937218-500GEA 163 EUR
APOSOR937218-500G
(±)-1-Octen-3-ol 95%
(±)-1-Octen-3-ol
Formula: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004589
Núm. CAS: 3391-86-4