3-Nonen-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Non-3-en-2-one
OR937230-25G OR937230-100G
APOSOR937230-25GEA 72.5 EUR
APOSOR937230-25G APOSOR937230-100G
3-Nonen-2-one 95%
3-Nonen-2-one
Formula: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010241
Núm. CAS: 14309-57-0