5H-5-Methyl-6,7-dihydrocyclopentapyrazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937238-100G OR937238-25G
APOSOR937238-100GEA 172 EUR
APOSOR937238-100G APOSOR937238-25G
5H-5-Methyl-6,7-dihydrocyclopentapyrazine 95%
5H-5-Methyl-6,7-dihydrocyclopentapyrazine
Formula: C₈H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040997
Núm. CAS: 23747-48-0