6-tert-Butyl-1-indanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937241-1G OR937241-5G
APOSOR937241-1GEA 74.1 EUR
APOSOR937241-1G APOSOR937241-5G
6-tert-Butyl-1-indanone 95%
6-tert-Butyl-1-indanone
Formula: C₁₃H₁₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11590864
Núm. CAS: 162752-17-2