1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Propionylthiazole, 1-(Thiazol-2-yl)propan-1-one
OR937249-25G
APOSOR937249-25GEA 75.4 EUR
APOSOR937249-25G
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one 95%
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one
Formula: C₆H₇NOS
MW: 141,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01681404
Núm. CAS: 43039-98-1