2,4-Diisopropilfenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937260-1G OR937260-5G
APOSOR937260-1GEA 144 EUR
APOSOR937260-1G APOSOR937260-5G
2,4-Diisopropilfenol 95%
2,4-Diisopropilfenol
Formula: C₁₂H₁₈O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01707536
Núm. CAS: 2934-05-6