2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937287-1G OR937287-5G
APOSOR937287-1GEA 0 EUR
APOSOR937287-1G APOSOR937287-5G
2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid 95%
2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid
Formula: C₇H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012304
Núm. CAS: 16386-93-9