4-(3-Butenyloxy)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(But-3-en-1-yloxy)benzoic acid
OR937299-5G
APOSOR937299-5GEA 68.3 EUR
APOSOR937299-5G
4-(3-Butenyloxy)benzoic acid 95%
4-(3-Butenyloxy)benzoic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191325
Núm. CAS: 115595-27-2