trans-Stilbene oxide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: trans-2,3-Diphenylethylene Oxide
OR9373-5G
APOSOR9373-5GEA 81.2 EUR
APOSOR9373-5G
trans-Stilbene oxide 98%
trans-Stilbene oxide
Formula: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Pto. de fusión: 65…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064311
Núm. CAS: 1439-07-2
EINECS: 215-877-7