Methyl-3-(4-chlorosulphonyl)phenylpropionate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3-(4-(chlorosulphonyl)phenyl)propanoate
OR937304-25G OR937304-5G
APOSOR937304-25GEA 766 EUR
APOSOR937304-25G APOSOR937304-5G
Methyl-3-(4-chlorosulphonyl)phenylpropionate 97%
Methyl-3-(4-chlorosulphonyl)phenylpropionate
Formula: C₁₀H₁₁ClO₄S
MW: 262,7099 g/mol
Pto. Ebullición: 352 °C
Pto. de fusión: 64…65 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02093942
Núm. CAS: 374537-95-8
UN: 3261
ADR: 8,III