N-Chloroacetanilide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
N-Chloroacetanilide
OR937346-1G
OR937346-250MG
APOSOR937346-1GEA
284
EUR
APOSOR937346-1G
APOSOR937346-250MG
N-Chloroacetanilide 95%
N-Chloroacetanilide
Formula:
C₈H₈ClNO MW: 169,608 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01671408 Núm. CAS: 579-11-3 |