Ethyl-3-methoxypropionate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3-Methoxypropionic acid ethyl ester
OR937355-25G
OR937355-5G
APOSOR937355-25GEA
270
EUR
APOSOR937355-25G
APOSOR937355-5G
Ethyl-3-methoxypropionate 95%
Ethyl-3-methoxypropionate
Formula:
C₆H₁₂O₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00143172 Núm. CAS: 10606-42-5 |