1,4-Dimetoxi-2-nitrobenceno 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937358-25G OR937358-5G
APOSOR937358-25GEA 0 EUR
APOSOR937358-25G APOSOR937358-5G
1,4-Dimetoxi-2-nitrobenceno 95%
1,4-Dimetoxi-2-nitrobenceno
Formula: C₈H₉NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024211
Núm. CAS: 89-39-4