Butyl dichloromethyl ether 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Dichloromethyl Butyl Ether
OR937366-1G OR937366-5G
APOSOR937366-1GEA 132 EUR
APOSOR937366-1G APOSOR937366-5G
Butyl dichloromethyl ether 95%
Butyl dichloromethyl ether
Formula: C₅H₁₀Cl₂O
MW: 157,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191420
Núm. CAS: 5312-73-2