4-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Nitrophenyl)methanamine hydrochloride
OR937388-1G OR937388-5G
APOSOR937388-1GEA 21.9 EUR
APOSOR937388-1G APOSOR937388-5G
4-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
4-Nitrobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₉ClN₂O₂
MW: 188,62 g/mol
Pto. de fusión: 265 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012863
Núm. CAS: 18600-42-5