Thionicotinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937397-10G OR937397-1G OR937397-5G
APOSOR937397-10GEA 0 EUR
APOSOR937397-10G APOSOR937397-1G APOSOR937397-5G
Thionicotinic acid 95%
Thionicotinic acid
Formula: C₆H₅NOS
Pto. de fusión: 144…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191582
Núm. CAS: 51087-03-7