N-Methyl-3-nitroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937404-1G OR937404-5G
APOSOR937404-1GEA 116 EUR
APOSOR937404-1G APOSOR937404-5G
N-Methyl-3-nitroaniline 98%
N-Methyl-3-nitroaniline
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.153 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00963641
Núm. CAS: 619-26-1