Ethyl (S)-(-)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (-)-1-Ethyl-L-proline Ethyl Ester, (S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Et-Pro-OEt
OR937412-1G OR937412-5G
APOSOR937412-1GEA 203 EUR
APOSOR937412-1G APOSOR937412-5G
Ethyl (S)-(-)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate 95%
Ethyl (S)-(-)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate
Formula: C₉H₁₇NO₂
MW: 171,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191434
Núm. CAS: 938-54-5