4,4-Dimethyl-2-imidazolidinethione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937418-1G OR937418-5G
APOSOR937418-1GEA 0 EUR
APOSOR937418-1G APOSOR937418-5G
4,4-Dimethyl-2-imidazolidinethione 95%
4,4-Dimethyl-2-imidazolidinethione
Formula: C₅H₁₀N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00661072
Núm. CAS: 6086-42-6