N-Methyl-4-nitro-o-toluidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937419-1G OR937419-5G
APOSOR937419-1GEA 270 EUR
APOSOR937419-1G APOSOR937419-5G
N-Methyl-4-nitro-o-toluidine 95%
N-Methyl-4-nitro-o-toluidine
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059083
Núm. CAS: 10439-77-7