Cloroacetato de 2-metoxietilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Chloroacetic acid 2-methoxyethyl ester
OR937425-10G
OR937425-1G
OR937425-5G
APOSOR937425-10GEA
516
EUR
APOSOR937425-10G
APOSOR937425-1G
APOSOR937425-5G
Cloroacetato de 2-metoxietilo 95%
Cloroacetato de 2-metoxietilo
Formula:
C₅H₉ClO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191626 Núm. CAS: 13361-36-9 |