(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Tetrahydrofurfurylcarbonitrile, 2-(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile, 2-(Cyanomethyl)tetrahydrofuran
OR937427-1G OR937427-5G
APOSOR937427-1GEA 130 EUR
APOSOR937427-1G APOSOR937427-5G
(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile 95%
(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile
Formula: C₆H₉NO
MW: 111.14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03206782
Núm. CAS: 33414-62-9