2-Metil-2-hexanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,1-Dimethyl-1-pentanol, 2-Methylhexan-2-ol
OR937436-25G
APOSOR937436-25GEA 144 EUR
APOSOR937436-25G
2-Metil-2-hexanol 95%
2-Metil-2-hexanol
Formula: C₇H₁₆O
MW: 116,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004486
Núm. CAS: 625-23-0