Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III) 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Tris(2-phenylpyridine)iridium, Ir(ppy)3
OR937441-1G OR937441-250MG
APOSOR937441-1GEA 580 EUR
APOSOR937441-1G APOSOR937441-250MG
Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III) 95%
Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III)
Formula: C₃₃H₂₄IrN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039766
Núm. CAS: 94928-86-6