4-Isopropylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Amino-4-isopropylcyclohexane
OR937443-1G OR937443-5G
APOSOR937443-1GEA 168 EUR
APOSOR937443-1G APOSOR937443-5G
4-Isopropylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 95%
4-Isopropylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Formula: C₉H₁₉N
MW: 141,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16853065
Núm. CAS: 52430-81-6