4-Isopropylpiperidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937445-1G OR937445-250MG
APOSOR937445-1GEA 393 EUR
APOSOR937445-1G APOSOR937445-250MG
4-Isopropylpiperidine 95%
4-Isopropylpiperidine
Formula: C₈H₁₇N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09055342
Núm. CAS: 19678-58-1