N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937475-1G OR937475-5G
APOSOR937475-1GEA 39.3 EUR
APOSOR937475-1G APOSOR937475-5G
N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine 95%
N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine
Formula: C₆H₁₅NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144828
Núm. CAS: 104678-18-4