3-Butilpiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937482-1G OR937482-5G
APOSOR937482-1GEA 74.1 EUR
APOSOR937482-1G APOSOR937482-5G
3-Butilpiridina 98%
3-Butilpiridina
Formula: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010709
Núm. CAS: 539-32-2